Learn More
Corning™ Anillos de vertido
Código de producto. 17233484 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
GL32
GL45
Material:
ETFE
Polipropileno
Color:
Rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño del tapón Material Color unitSize
17233484 GL45 ETFE Rojo paquete de 50
17293474 GL32 Polipropileno Transparente paquete de 50
15175196 GL45 Polipropileno Transparente paquete de 50
3 options
Código de producto. 17233484
Marca: Corning™ 139545HTR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para un vertido sin goteo
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,6 in
Diámetro exterior del cuello (métrico) 1,77 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 41 mm
Material ETFE
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 50/paq.
Cantidad Paquete de 50
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL45
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008
Para utilizar con (equipo) Para su uso con frascos de almacenamiento de plástico
Tamaño del tapón GL45
Tipo de tapón Sin tapón