Learn More
Corning™ Frascos con forma cilíndrica de poliestireno CellBIND™ con tapón de fácil agarre
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11383595 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Área de crecimiento celular:
1700 cm2
850 cm2
Tipo de tapón:
Agarre fácil
Ventilación de fácil agarre
Color del tapón:
Naranja
Rojo
Tamaño de la unidad:
20 PCS
40 PCS
paquete de 40
Código de producto. Área de crecimiento celular Tipo de tapón Color del tapón unitSize
11383595 850 cm2 Agarre fácil Naranja 40 PCS
11706794 850 cm2 Ventilación de fácil agarre Rojo paquete de 40
10337152 1700 cm2 Agarre fácil Naranja 20 PCS
3 options
Código de producto. 11383595
Marca: Corning™ 3907
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tratadas con el tratamiento de superficie Corning CellBIND™ patentado
  • El tapón de ventilación de fácil agarre está diseñado para aplicaciones que requieren un intercambio de gases uniforme, además de incluir grandes estrías diseñadas para una manipulación ergonómica
  • Los frascos se han fabricado con poliestireno virgen y los tapones con polietileno de alta densidad
  • Ambas resinas cumplen los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) relativos a tapones y recipientes de plástico
  • Tratado con un tratamiento de superficies Corning™ CellBIND™ para una fijación celular mejorada
  • Construcción perfecta en una sola pieza con graduaciones impresas
  • Números de lote impresos para ayudar en la trazabilidad del producto
  • Esterilizados mediante radiación gamma y certificados como apirógenos
Certifications
Certificados como apirógenos
Compliance
Cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) relativos a tapones y recipientes de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (imperial) 4,6 in
Diámetro exterior del cuello (imperial) 1,77 in
Diámetro exterior del cuello (métrico) 45 mm
Material Poliestireno
N.º por caja 40/caja
N.° por paquete Paquete de 2
Esterilidad Estéril
Área de crecimiento celular 850 cm2
Color del tapón Naranja
Tratamiento de superficie Superficie Corning CellBIND
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 271 mm
Altura (imperial) 10,66 in
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 48 mm
Diámetro (métrico) 117 mm
Tipo de tapón Agarre fácil
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.