Learn More
Corning™ Tubos de cultivo desechables de poliestireno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10012611 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
25/paquete, 20 paquetes/caja
50/paquete, 10 paquetes/caja
Tipo de producto:
Tubo de cultivo sin tratar
Tubo de cultivo tratado
Incluye:
Tapón de rosca con cierre hermético
Tapón de rosca con cierre hermético, gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Cantidad de embalaje Tipo de producto Incluye unitSize
10012611 25/paquete, 20 paquetes/caja Tubo de cultivo sin tratar Tapón de rosca con cierre hermético paquete de 500
10276291 50/paquete, 10 paquetes/caja Tubo de cultivo tratado Tapón de rosca con cierre hermético, gradilla paquete de 500
2 options
Código de producto. 10012611
Marca: Corning™ 430157
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tapones de rosca con cierre hermético
Fabricados con poliestireno ópticamente transparente para una claridad óptima. Los tubos de cultivo desechables de poliestireno Corning™ se suministran con tapones de sellado de rosca para evitar fugas.
  • Fabricados con poliestireno ópticamente transparente
  • Los tapones roscados de cierre hermético evitan fugas
  • Tubos con tratamiento de cultivo de tejidos suministrados en gradilla
  • Tubos no tratados suministrados en embalaje a granel
  • Estéril
  • Apirógenas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre LDPE
Color del tapón Naranja
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo sin tratar
Tipo de tapón Cierre hermético
Longitud (métrico) 125 mm
Material Poliestireno
Incluye Tapón de rosca con cierre hermético
N.° por paquete 25/Paq.
N.º por caja 500/caja
Cantidad de embalaje 25/paquete, 20 paquetes/caja
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 15 ml