Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno transparente de 384 pocillos
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
Sin tratar
Unión alta
Tapa:
Con tapa
Sin tapa
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Tipo de enlace | Alta adherencia |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 20 to 80 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Unión alta |
| Mostrar más |