Learn More
Corning™ Placas sin tratamiento de fondo transparente de 384 pocillos de poliestireno
Código de producto. p-153544 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Blanca, Clear Bottom
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 10640502
Marca: Corning™ 3711
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas negras o blancas de fondo transparente de 384 pocillos Corning™ permiten el análisis superior o inferior con lectores de microplacas de detección.
  • Moldeadas con poliestireno con paredes opacas y fondos ópticamente transparentes
  • Se pueden leer desde la parte superior o inferior para una visualización microscópica directa y detectores basados en cámaras CCD
  • Paredes de color negro o blanco opacas que evitan la diafonía entre pocillos
  • Volúmenes de trabajo recomendados de 20 a 80 μl; volumen total del pocillo de 112 μl
  • Las microplacas estériles están esterilizadas mediante radiación gamma y tienen la certificación de apirógenas
  • Adecuadas para ensayos de fluorescencia y luminiscencia
  • Dimensiones de placa estándar conforme al estándar propuesto del sector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No Barcode
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Tipo de enlace Adherencia media
Color Negro
Material Polystyrene
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) De 20 to 80 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Flat Bottom (F-well)
Para utilizar con (aplicación) De naturaleza hidrófoba y para la unión de biomoléculas mediante interacciones pasivas. Apto para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas
Cantidad 100/Cs.