Learn More
Corning™ Tubos de tereftalato de polietileno (PET) para centrífuga
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10684541 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
Diámetro (métrico):
17 mm
30 mm
Longitud (métrico):
114 mm
118,5 mm
119 mm
Envase:
Gradilla
Sin gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Envase unitSize
10684541 50 ml 30 mm 114 mm Gradilla paquete de 500
10272861 15 ml 17 mm 119 mm Sin gradilla paquete de 500
10262861 15 ml 17 mm 118,5 mm Gradilla paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10684541 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 430304
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con PET rígido transparente de cristal para una visibilidad óptima. Los tubos para centrífuga de tereftalato de polietileno (PET) Corning™ tienen fondo cónico y tapas de sellado de polietileno de alta densidad que proporcionan un tubo de centrífuga de alta calidad.
  • Los tubos de centrífuga Corning cuentan con graduaciones impresas en negro y un gran punto de marcado blanco.
  • Disponible con su elección de estilos de tapas: La avanzada tapa Corning CentriStar™ o la tapa de cierre original.
  • Estéril. Sin ARNasa ni ADNasa.
  • Apirógenos.
  • Presión 95 kPa (14 psi) probada – tapón de sellado solamente.
PP = polipropileno, PET = tereftalato de polietileno, RCF = fuerza centrífuga relativa (x g).
Información de órdenes
Gradilla incluida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color del tapón Naranja
Diámetro exterior (imperial) 1,2 in
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 ml
Desechables
Material PET
Incluye Gradilla
N.º por caja 500
N.° por paquete 25
Envase Gradilla
Esterilidad Estéril
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 114 mm
Capacidad (imperial) 1,69 oz
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Cierre hermético
Closure Included Sí
Writing Area Zona de rotulación blanca grande
Diámetro (métrico) 30 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 3600 x g