Learn More
Corning™ Tubos de tereftalato de polietileno (PET) para centrífuga
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
Diámetro (métrico):
17 mm
30 mm
Longitud (métrico):
114 mm
118,5 mm
119 mm
Envase:
Gradilla
Sin gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
- Los tubos de centrífuga Corning cuentan con graduaciones impresas en negro y un gran punto de marcado blanco.
- Disponible con su elección de estilos de tapas: La avanzada tapa Corning CentriStar™ o la tapa de cierre original.
- Estéril. Sin ARNasa ni ADNasa.
- Apirógenos.
- Presión 95 kPa (14 psi) probada – tapón de sellado solamente.
PP = polipropileno, PET = tereftalato de polietileno, RCF = fuerza centrífuga relativa (x g).
Información de órdenes
Gradilla incluida
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color del tapón | Naranja |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,7 in |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Desechables | Sí |
| Material | PET |
| Incluye | Gradilla |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 50 |
| Mostrar más |