Learn More
Falcon™ Pipetas de transferencia de plástico desechables
BIOPHARMA
Código de producto. p-163994 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Esterilidad unitSize
10736841 No estéril paquete de 1000
10222521 Estéril paquete de 500
2 options
Código de producto. 10736841
Marca: Falcon™ 357524
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Polietileno muy duradero de una pieza
  • Diseño de polietileno muy duradero de una pieza
  • Una presión aspira 3 ml en esta pipeta de transferencia de 152,4 mm (6 pulgadas)
  • La punta pequeña garantiza la reproducción uniforme del tamaño de gota
  • Graduada con marcas a 1 ml y 2 ml
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Graduado Sí
Graduaciones 1, 2, ml
Cantidad 1000/caja
Volumen (métrico) 3 ml
Longitud (métrico) 15,2 cm
Tipo Pipeta de transferencia Falcon™