Learn More
Corning™ Embudos de plástico de vástago corto reutilizables
Código de producto. p-4901455 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
1,5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
15 mm
Altura (métrico):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
220 mm
Longitud del tubo (métrico):
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
95 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
Código de producto. Diámetro del tubo (métrico) Altura (métrico) Longitud del tubo (métrico) unitSize
17263554 1,5 mm 45 mm 25 mm paquete de 24
17283554 7 mm 85 mm 43 mm paquete de 24
17273554 4 mm 65 mm 35 mm paquete de 24
17293554 6 mm 110 mm 55 mm paquete de 12
16546834 15 mm 220 mm 95 mm -
17253554 11 mm 180 mm 90 mm paquete de 12
6 options
Código de producto. 17263554
Marca: Corning™ 6120P30
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los embudos de polipropileno duraderos son translúcidos y permiten transferencias seguras y fáciles de sólidos o líquidos de un recipiente a otro.
Permite una transferencia segura y sencilla de sólidos o líquidos de un recipiente a otro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del tubo (métrico) 1,5 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 45 mm
Descripción Fabricado con polipropileno duradero y translúcido
Longitud del tubo (métrico) 25 mm