Learn More
Corning™ Portaobjetos de microscopio planos
Prelimpiados, listos para usar
Marca:  Corning™ 2947-75X25
329.14 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11353805
  • 380.47€ / paquete de 50
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricados con vidrio sodocálcico
  • Grosor de portaobjetos: Entre 0,9 y 1,10 mm
  • No estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
25 mm
10
No estéril
Entre 0,9 y 1,1 mm
75 mm
5
Vidrio
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Portaobjetos de microscopio planos > 75 x 25 mm