Learn More
Corning™ Vaso de precipitados Griffin de perfil bajo graduado de PFA Corning
Código de producto. 11327851 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11327851 25 ml paquete de 12
1 options
Código de producto. 11327851
Marca: Corning™ 1003P25
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos vasos de precipitados son translúcidos con escala de graduación elevada. Resistentes a sustancias químicas y a las altas temperaturas.
  • Esterilización en autoclave: Este producto puede soportar ciclos de esterilización en autoclave de 121 °C y 1,03 bar (15 psi) durante 15 minutos sin cambiar las dimensiones físicas del producto ni la precisión volumétrica.
  • Calentamiento/refrigeración: El límite superior de temperatura para este material plástico es de 250 °C. Este producto NO ES adecuado para la esterilización por calor seco, ya que se fundirá. Este producto NO DEBE calentarse por ninguna fuente de calor que entre en contacto directo con la superficie. No se ha establecido un límite inferior de temperatura de uso para este producto.
Información de órdenes
Capacidad métrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 32 mm
Capacidad (métrico) 25 ml
Material PFA
Altura (métrico) 50 mm
Cantidad 12/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Graduated Sí
Scale Graduación en relieve