Learn More
Corning™ Frascos de almacenamiento de PET, cuadrados con tapón
BIOPHARMA
Código de producto. 15138125 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
Graduaciones:
De 100 a 1000 ml
De 100 a 500 ml
De 50 a 125 ml
De 50 a 250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
15138125 250 ml De 50 a 250 ml paquete de 24
15242596 125 ml De 50 a 125 ml paquete de 24
15188135 500 ml De 100 a 500 ml paquete de 24
15118145 1 L De 100 a 1000 ml paquete de 24
4 options
Código de producto. 15138125
Marca: Corning™ 431531
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos de almacenamiento de tereftalato de polietileno (PET) cuadrados son más fáciles de manipular, requieren menos espacio (13-20 %) en el estante y son ideales para mezclas, muestreos y almacenamiento
Los frascos de almacenamiento de tereftalato de polietileno (PET) cuadrados son más fáciles de manipular, requieren menos espacio (13-20 %) en el estante y son ideales para mezclas, muestreo y almacenamiento. La resina PET es ligera, resistente a roturas y transparente como el vidrio. Los frascos utilizan un tapón de sellado de polipropileno roscado GL45 naranja esterilizable en autoclave de una pieza sin revestimiento.
Características:
  • Adecuado para el almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas
  • El cuello ancho facilita el acceso para la transferencia de líquidos
  • Las graduaciones serigrafiadas de esmalte blanco son más fáciles de leer que las graduaciones moldeadas
  • Esterilizado a SAL 10−6
  • Zona de marcación grande de color blanco para facilitar la identificación y envase con línea perforada de fácil apertura
  • Embolsadas individualmente
  • Validados como Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxicos y apirógenos
  •  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8,45 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Naranja
Diámetro (imperial) 2,3 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,4 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 37 mm
Para utilizar con (aplicación) Fáciles de manipular, requieren menos espacio (13-20 %) en el estante y son ideales para mezclas, muestreos y almacenamiento
Material PET
N.º por caja 24/caja
N.° por paquete 12/Paq.
Cantidad 12/paquete
Esterilidad Estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL45
Color del tapón Naranja
Graduaciones De 50 a 250 ml
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008
Desechables
Graduated Sí
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 142,5 mm
Altura (imperial) 5,6 in
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón GL45
Diámetro (métrico) 59 mm
Tipo de tapón Cierre hermético