Descripción
- Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de pocillos, fondo plano
- Con tratamiento para una fijación celular óptima (salvo que se indique lo contrario)
- La superficie Corning™ CellBIND™ es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para una fijación celular más uniforme y consistente.
- Las placas con superficie de adherencia ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unida covalentemente que minimiza la fijación celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
- La superficie de osteoensayo Corning es un recubrimiento cristalino inorgánico, creando una superficie que imita el hueso in vivo, para cultivo celular óseo in vitro y ensayos.
- Estéril
- Apirógenas
Especificaciones
Especificaciones
| Tapa | Con tapa |
| Área de cultivo | 0,32 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 1/paquete; 4/caja |
| Tipo de enlace | Superficie de osteoensayo |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Superficie de osteoensayo de microplacas multipocillo de 96 pocillos |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 360 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |