Learn More
Corning™ Tubos para microcentrífuga
Código de producto. 10490092 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 ml
2 ml
Forma del fondo:
Cónicos
Independiente cónico
Estilo de tapón:
Tapón de rosca incluido con junta tórica de silicona
Tapón de rosca, por separado
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma del fondo Estilo de tapón unitSize
10490092 2 ml Independiente cónico Tapón de rosca, por separado paquete de 500
10183901 2 ml Independiente cónico Tapón de rosca incluido con junta tórica de silicona 500 PCS
10478181 1,5 ml Cónicos Tapón de rosca incluido con junta tórica de silicona paquete de 500
3 options
Código de producto. 10490092
Marca: Corning™ 430917
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de polipropileno están especialmente diseñados para proteger las muestras y proporcionar una mayor seguridad contra las fugas y la contaminación. Los tubos para microcentrífuga Corning™ soportan fuerzas de hasta 20 000 x g.
Los tubos de polipropileno están especialmente diseñados para proteger las muestras y proporcionar una mayor seguridad contra las fugas y la contaminación.Los tubos para microcentrífuga Corning™ soportan fuerzas de hasta 20 000 x g.
  • Los tubos de microcentrífuga de polipropileno Corning cuentan con tapones de rosca que proporcionan un sellado seguro y hermético.
  • Elección de tapón acoplado con junta tórica de silicona o tapón con borde hermético no acoplado.
  • Soporta un máximo de 20 000 RCF.
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón de rosca, por separado
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 2 ml
Color Natural
Material Polipropileno
N.° por paquete 50/Paq.
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón de rosca
Forma del fondo Independiente cónico
RCF máx. 20000 xG
Tipo de producto Microtubo
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.