Learn More
Corning™ Matriz Matrigel™ HC
Descripción
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
La matriz Corning Matrigel es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón de Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | High |
| Tipo de producto | Matriz de membrana basal |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin aditivos | Sin LDEV, ni TFG, No GFR |
| Línea de productos | Matrigel Matrix |
| Cantidad | 10 mL |
| Formato | Matriz Matrigel de alta concentración, GFR, sin LDEV |
| Fuente | Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm |
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |