Learn More
Corning™ Matriz Matrigel™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11593620 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
10 mL
10 mL
50 mL
Sin aditivos:
Sin LDEV
Sin Rojo de fenol, No Phenol Red
Tamaño de la unidad:
10 ml
5 ml
50 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sin aditivos unitSize
11593620 10 mL Sin Rojo de fenol, No Phenol Red 10 ml
10429212 50 mL Sin LDEV 50 ML
11573620 5 mL Sin LDEV 5 ml
11543550 10 mL Sin LDEV 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Nota: Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. No almacenar en un congelador que no forme escarcha.
Código de producto. 11593620 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 356237
Nota: Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. No almacenar en un congelador que no forme escarcha.
Produce un material de matriz biológicamente activo que se asemeja a la matriz basal de células de mamíferos. La matriz Corning™ Matrigel™ proporciona un entorno fisiológicamente relevante para estudios de morfología celular, función bioquímica, migración, invasión y expresión génica.
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
La matriz Corning Matrigel es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón de Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Matriz de membrana basal
Sin aditivos Sin Rojo de fenol, No Phenol Red
Para utilizar con (aplicación) Crecimiento celular y diferenciación, estudios de metabolismo/toxicología, ensayos de invasión, ensayos de angiogénesis in vitro e in vivo, estudios de angiogénesis in vivo y aumento de tumores en ratones inmunodeprimidos
Línea de productos Matrigel
Cantidad 10 mL
Fuente Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm
Contenido y almacenamiento de -20 °C