Learn More
Corning™ Matriz Matrigel™
Código de producto. 10429212 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
10 mL
10 mL
50 mL
Sin aditivos:
Sin LDEV
Sin Rojo de fenol, No Phenol Red
Tamaño de la unidad:
10 ml
5 ml
50 ML
Nota: Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. No almacenar en un congelador que no forme escarcha.
Código de producto. 10429212
Marca: Corning™ 356235
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Nota: Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. No almacenar en un congelador que no forme escarcha.
Produce un material de matriz biológicamente activo que se asemeja a la matriz basal de células de mamíferos. La matriz Corning™ Matrigel™ proporciona un entorno fisiológicamente relevante para estudios de morfología celular, función bioquímica, migración, invasión y expresión génica.
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
La matriz Corning Matrigel es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón de Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Matriz de membrana basal
Sin aditivos Sin LDEV
Para utilizar con (aplicación) Crecimiento celular y diferenciación, estudios de metabolismo/toxicología, ensayos de invasión, ensayos de angiogénesis in vitro e in vivo, estudios de angiogénesis in vivo y aumento de tumores en ratones inmunodeprimidos
Línea de productos Matrigel
Cantidad 50 mL
Fuente Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm
Contenido y almacenamiento - 20 °C