Descripción
Para su uso con el agitador orbital Corning™ LSE™ y el agitador orbital de baja velocidad Corning™ LSE™.
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Matraz Erlenmeyer de 500 ml |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador orbital LSE™ y agitador orbital de baja velocidad LSE™ |