Descripción
Las configuraciones de bloque simple y doble se utilizan en los calentadores de baño seco digitales Corning LSE.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Termobloque LSE |
| Material | Acero inoxidable |
| No. of Places | 5 |
| Tipo | Bloque |
| Tamaño del tubo | 50 mL |