Learn More
Corning™ Accesorio para baño seco digital LSE™, monobloques
Código de producto. 11393815 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
No. of Places:
5
6
12
20
24
Tamaño del tubo:
0,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
1,5 ml
16 mm
2 mL
25 mm
15 ml
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. No. of Places Tamaño del tubo unitSize
11393815 24 1,5 ml cada uno
11373815 24 2 mL cada uno
11383815 24 0,5 ml cada uno
11313825 20 10 mm cada uno
11323825 20 12 mm cada uno
11333825 20 13 mm cada uno
11971891 12 15 ml cada uno
11353825 12 16 mm cada uno
11921901 5 50 mL cada uno
11383825 6 25 mm cada uno
10 options
Código de producto. 11393815
Marca: Corning™ 480119
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Variedad de configuraciones para su uso con el termobloque digital LSE
Las configuraciones de bloque simple y doble se utilizan en los calentadores de baño seco digitales Corning LSE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Para utilizar con (equipo) Termobloque LSE
Material Acero inoxidable
No. of Places 24
Tipo Bloque
Tamaño del tubo 1,5 ml