Learn More
Corning™ Rotor combinado LSE™ - 15 y 50 ml
Código de producto. 13266768 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
6 x 15 ml, 2 x 50 ml y 2 x 15 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
13266768 6 x 15 ml, 2 x 50 ml y 2 x 15 ml cada uno
1 options
Código de producto. 13266768
Marca: Corning™ 480143
Para su uso con la centrífuga compacta Corning LSE
Se trata de un rotor opcional para tubos de microcentrífuga 6 x 5 ml, 6 x 15 ml, 6 x 50 ml o una combinación de estos tamaños de tubo.
Características:
  •  Velocidad máxima: 6000 rpm/4387x g
  •  Misma fuerza G para todas las configuraciones
  •  Acepta tubos de fondo cónico y redondo (no compatible con tubos independientes de 50 ml)
  • Ángulo de tubo aumentado para mejor sedimentación con tubos para centrífuga de 15 y 50 ml
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo Rotor combinado
    Capacidad 6 x 15 ml, 2 x 50 ml y 2 x 15 ml
    RCF máx. 4.387 x g
    Vel. máx 6.000 rpm
    Para utilizar con (equipo) Centrífuga compacta Corning™ LSE™