Descripción
Frasco Low Profile 100cm2
• Volumen de trabajo entre 20 y 30mL
• Frasco Low Profile 100cm2
• Volumen de trabajo entre 20 y 30mL
• Frasco Low Profile 100cm2
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 7,1 oz |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 210 ml |
| Material | Polietileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una óptima fijación y crecimiento celular |
| Estilo de cuello | Inclinado |
| Forma | Rectangular |
| Revestimiento de superficie | Tratado con cultivo de tejidos |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |