Learn More
Corning™ Matraz de cultivo celular de perfil bajo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10447623 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Revestimiento de superficie:
Corning Cellbind
Tratado con cultivo de tejidos
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Volumen de trabajo (métrico):
30 mL
Código de producto. Revestimiento de superficie unitSize Volumen de trabajo (métrico)
10447623 Tratado con cultivo de tejidos paquete de 60 -
10199962 Corning Cellbind paquete de 60 30 mL
2 options
Código de producto. 10447623
Marca: Corning™ 3816
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El diseño exclusivo reduce la altura de apilado
Frasco Low Profile 100cm2
• Volumen de trabajo entre 20 y 30mL
• Frasco Low Profile 100cm2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 7,1 oz
Color del tapón Naranja
Material del cierre HDPE
Capacidad (métrico) 210 ml
Material Polietileno
Para utilizar con (aplicación) Para una óptima fijación y crecimiento celular
Estilo de cuello Inclinado
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Tratado con cultivo de tejidos
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Con ventilación