Learn More
Corning™ Micropipeta monocanal Lambda Plus, ajustable, esterilizable en autoclave
Tienda Corning Productos
Descripción
Diseñadas para proporcionar los niveles más elevados de precisión, reproducibilidad y comodidad
Disponibles en configuraciones de uno, ocho y doce canales, todas las micropipetas Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. El volumen se puede ajustar girando la ruedecilla o el botón del émbolo, y un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Las micropipetas Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeta para facilitar la calibración interna.
Características
- Calibrado de fábrica según las estrictas normas ISO 8655 para ofrecer 3 años de garantía
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
- Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
- Expulsión de punta ajustable
Garantía
3 año
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 4 al ± 0,5% |
| Certificaciones/conformidad | ISO8655 |
| Puntas compatibles | Punta de 10 μl |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con | Punta de 10 µl |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Lambda™ Plus |
| Tipo | Pipeta monocanal |
| Volumen (métrico) | De 0,5 to 10 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Punta de 10 μl |
| Mostrar más |