Learn More
Corning™ Micropipeta monocanal Lambda Plus, ajustable, esterilizable en autoclave
Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
Marca: Corning™ 4075
184.45 EUR hasta el 2025-08-22
Use el código promocional "24148" para aplicar la oferta.
Descripción
Diseñadas para proporcionar los niveles más elevados de precisión, reproducibilidad y comodidad
Disponibles en configuraciones de uno, ocho y doce canales, todas las micropipetas Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. El volumen se puede ajustar girando la ruedecilla o el botón del émbolo, y un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Las micropipetas Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeta para facilitar la calibración interna.
Características
- Calibrado de fábrica según las estrictas normas ISO 8655 para ofrecer 3 años de garantía
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
- Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
- Expulsión de punta ajustable
Servicio Técnico
3 año
Especificaciones
± 1 al ± 0,6% | |
Punta de pipeta de 1000 μl | |
Punta de pipeta de 1000 µl | |
Lambda™ Plus | |
De 100 to 1000 μl | |
La llave se incluye con cada pipeta para facilitar la calibración interna | |
3 años |
ISO8655 | |
Autoclavable | |
1 | |
Pipeta monocanal | |
Punta de pipeta de 1000 μl | |
Sí |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Preparación, filtración y almacenamiento de muestras
Obtenga hasta un 80% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24124Expires: 2025-08-31 Redemption Only
-
Multiple Manufacturers
Iluminando las rutas de las proteínas
Iluminando las herramientas que impulsan el descubrimiento de proteínas.Promo Code: 24148Expires: 2025-08-22
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
-
Multiple Manufacturers
Pruebas agrocientíficas
Utiliza el código promocional 24136 para conseguir un ahorro increíble.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
New Offer Ahorra hasta un 87%