Learn More
Corning™ Suplemento de cultivo universal ITS Premix
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-90935 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
20 mL
Formulación:
Liofilizada a partir de una solución de agua; reconstituir en 20 ml de dH2O (solución madre)
Liofilizada a partir de una solución de agua; reconstituir en 5 ml de dH2O (solución madre)
Tamaño de la unidad:
20 ml
5 ml
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
10070791 20 mL Liofilizada a partir de una solución de agua; reconstituir en 20 ml de dH2O (solución madre) 20 ml
10102281 5 mL Liofilizada a partir de una solución de agua; reconstituir en 5 ml de dH2O (solución madre) 5 ml
2 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10070791
Marca: Corning™ 354350
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Estimula la proliferación de una variedad de células en condiciones séricas reducidas. El suplemento de cultivo celular universal ITS Premix Corning™ contiene insulina, transferrina humana y ácido selenoso, los tres componentes más esenciales universalmente de los medios de cultivo definidos.
La gama de citocinas, factores de crecimiento y suplementos de medios de Corning ofrece una amplia variedad de proteínas que dan como resultado la proliferación o diferenciación de las células afectadas.
  • Vialed, factores de crecimiento altamente purificados con alta actividad biológica
  • Una amplia gama de linfocinas recombinantes y naturales altamente purificadas
  • Suplementos de cultivo enriquecidos para ser reconstituidos/añadidos en el medio de su elección
  • Propague sus células bajo condiciones más definidas en condiciones con reducción de suero o sin suero
Corning ofrece una amplia gama de otros suplementos de crecimiento de medios. Algunos productos son específicos del tipo celular, como SMC4 (para iPSCs) y el suplemento de cultivo T-Cell (para células T), mientras que otros productos promueven la proliferación en una amplia variedad de tipos celulares. Reducir el uso del suero es fácil con productos como ITS y Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Tipo de producto ITS Premix
Esterilidad Estéril con filtro
Formulación Liofilizada a partir de una solución de agua; reconstituir en 20 ml de dH2O (solución madre)
Cantidad 20 mL