Descripción
La gama de citocinas, factores de crecimiento y suplementos de medios de Corning ofrece una amplia variedad de proteínas que dan como resultado la proliferación o diferenciación de las células afectadas.
- Vialed, factores de crecimiento altamente purificados con alta actividad biológica
- Una amplia gama de linfocinas recombinantes y naturales altamente purificadas
- Suplementos de cultivo enriquecidos para ser reconstituidos/añadidos en el medio de su elección
- Propague sus células bajo condiciones más definidas en condiciones con reducción de suero o sin suero
Corning ofrece una amplia gama de otros suplementos de crecimiento de medios. Algunos productos son específicos del tipo celular, como SMC4 (para iPSCs) y el suplemento de cultivo T-Cell (para células T), mientras que otros productos promueven la proliferación en una amplia variedad de tipos celulares. Reducir el uso del suero es fácil con productos como ITS y Corning Nu-SerumTM.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |
| Tipo de producto | ITS Premix |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Formulación | Liofilizada a partir de una solución de agua; reconstituir en 20 ml de dH2O (solución madre) |
| Cantidad | 20 mL |