Includes
Gradilla de poliespuma de 50 posiciones con caja individual para fácil transporte
Estos viales proporcionan un recipiente seguro y seguro para el almacenamiento a temperaturas ultrabaja de valiosos cultivos celulares y muestras biológicas. Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor estabilidad en condiciones de temperaturas extremas.
- Fabricados con polipropileno para resistir temperaturas de hasta -196 °C
- Graduaciones negras con punto de rotulación grande
- Tienen arandela de silicona para sellado seguro
- Los viales independientes de 2 ml están disponibles en cinco colores de tapón.
- Los viales pueden estar codificados por colores con insertos.
- Los viales independientes tienen una base con un diseño especial que permite bloquearlos en las gradillas criogénicas y la bandeja (Número de ref. 431131) para manipulación con una sola mano.
- Gradilla de espuma gratuita con cada caja
- Sin ARNasa/ADNasa
- Estéril
- Apirógenas
Advertencia No utilice los viales para almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Almacene los viales solo en la fase de vapor por encima del gas licuado. Utilice siempre el equipo de seguridad adecuado al retirar los viales del almacenamiento criogénico.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Naranja |
| Color | Natural |
| Diámetro exterior (imperial) | 12,7 mm |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Graduado | Sí |
| Incluye | Arandela de silicona para sellado seguro, gradilla de poliespuma de 50 posiciones con caja individual para fácil transporte |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 50 |
| Mostrar más |