Descripción
La gama de citocinas, factores de crecimiento y suplementos de medios de Corning ofrece una amplia variedad de proteínas que dan como resultado la proliferación o diferenciación de las células afectadas.
- Vialed, factores de crecimiento altamente purificados con alta actividad biológica
- Una amplia gama de linfocinas recombinantes y naturales altamente purificadas
- Suplementos de cultivo enriquecidos para ser reconstituidos/añadidos en el medio de su elección
- Propague sus células bajo condiciones más definidas en condiciones con reducción de suero o sin suero
Las citocinas son una clase de moléculas de señalización o mediadores intercelulares (proteínas, péptidos y glicoproteínas) que afectan principalmente a las células del sistema inmunitario; sin embargo, pueden afectar a varios tipos de células fuera del sistema inmunitario. Se diferencian de las hormonas clásicas en que son producidas por una serie de tejidos o tipos de células en lugar de por glándulas especializadas. Los efectos de las citocinas en las células pueden producir resultados diferentes. Algunas citocinas causan proliferación celular, mientras que otras pueden provocar quimiotaxis entre tipos celulares, y otras incluso la muerte celular. Las citocinas y los factores de crecimiento son similares en su estructura y mecanismo de acción. Ambos se unen e inician vías de señalización y muchos comparten varios componentes de señalización intracelular.
Corning ofrece una gama de citocinas y glicoproteínas que se derivan de diferentes especies. Estas citocinas se han utilizado para promover la proliferación a largo plazo en el cultivo celular y para inducir respuestas inmunitarias mediadas por células en una variedad de tipos celulares.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |
| Tipo de producto | Suplemento de cultivo celular de IL-3 |
| Cantidad | 25 mL |
| Fuente | Ratón |