Learn More
Corning™ Gradilla para tubos para centrífuga de fondo cónico
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10546813 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
25
50
Admite:
Tubos (15 y 50 ml)
Tubos (15 ml), Tubos (17,5 mm)
Tubos (29,1 mm), Tubos (50 ml)
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Admite unitSize
10546813 25 Tubos (15 y 50 ml) paquete de 20
10393023 50 Tubos (15 ml), Tubos (17,5 mm) paquete de 20
10164212 25 Tubos (29,1 mm), Tubos (50 ml) paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10546813 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4366
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para tubos con fondo cónico
Estas gradillas de espuma de poliestireno están diseñadas para albergar tubos para centrífuga de plástico de fondo cónico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Admite Tubos (15 y 50 ml)
Material Poliestireno
Posiciones 25
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de centrífuga con base cónica
N.º por caja 20/caja
N.° por paquete 20/Paq.
Diámetro de la abertura (métrico) 17,5 mm y 29,1 mm
Tipo de producto Gradilla para tubo para centrífuga