Learn More
Corning™ Sistemas de envasado flexible: Tubos conectores MPC
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Incluye:
Mordaza y campana de llenado, conector dentado de 63,5 mm (0,25 pulg.)
Tapón luer macho
Estilo de los tubos:
Se adapta a tubos de 60,96 cm
Se adapta a tubos de 91,44 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Resistente a productos químicos
- Termosellable
- Los tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Calidad cGMP, normativa 21 CFR parte 820 de la FDA e ISO 13485 |
| Color | Transparente |
| Incluye | Mordaza y campana de llenado, conector dentado de 63,5 mm (0,25 pulg.) |
| Estilo de los tubos | Se adapta a tubos de 60,96 cm |
| Tipo de producto | Tubos conectores |