Learn More
Corning™ Sistemas de envasado flexible: bolsas de recogida EVA
Código de producto. 17233574
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
10 L
20 L
Detalle del puerto:
Conector MPC macho, conector MPC macho con conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.) directamente conectado a la bolsa, válvula y luer hembra
Conector MPC macho; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos
Conector MPC; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos
Conector y tapón MPC macho; conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.) conectado directamente a la bolsa; válvula y luer hembra
Conectores Luer macho y hembra conectados mediante tubos; 2 pinzas de portaobjetos por tubo; puerto para bolsas dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Detalle del puerto unitSize
17233574 2 L Conector MPC macho; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos cada uno
17263574 20 L Conector y tapón MPC macho; conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.) conectado directamente a la bolsa; válvula y luer hembra cada uno
15316391 5 L Conector MPC macho; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos cada uno
17253574 10 L Conector MPC macho, conector MPC macho con conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.) directamente conectado a la bolsa, válvula y luer hembra cada uno
17243574 20 L Conectores Luer macho y hembra conectados mediante tubos; 2 pinzas de portaobjetos por tubo; puerto para bolsas dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.) cada uno
17223574 1 L Conector MPC; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos cada uno
15374675 10 L Conector MPC macho; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos cada uno
7 options
Código de producto. 17233574
Marca: Corning™ 9120002
Cumplen los requisitos de la FDA como dispositivo médico 510K
Las bolsas de recogida Corning están disponibles en configuraciones colgantes 2D con múltiples volúmenes de bolsas y configuraciones de conectores.
Información de órdenes
La línea completa de tipos de bolsa incluye: recipientes de recogida (diseños de orificio inferior y de entrada); revestimientos de depósito (2D y 3D); bolsas de crioconservación; bolsas de expansión de células; bolsas para recipientes HYPERStack™; y bolsas para cultivo celular Rocker. Las bolsas de recogida, los recipientes de recogida y los toneles de medios se venden por separado de manera individual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L
Material Etilvinilacetato
Esterilidad Sterile, Irradiated
N.º por caja 1 unidad
N.° por paquete 1/paq.
Detalle del puerto Conector MPC macho; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos