Learn More
Corning™ Sistemas de envasado flexible: bolsas de recogida EVA
Código de producto. 17223574
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
10 L
20 L
Detalle del puerto:
Conector MPC macho, conector MPC macho con conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.) directamente conectado a la bolsa, válvula y luer hembra
Conector MPC macho; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos
Conector MPC; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos
Conector y tapón MPC macho; conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.) conectado directamente a la bolsa; válvula y luer hembra
Conectores Luer macho y hembra conectados mediante tubos; 2 pinzas de portaobjetos por tubo; puerto para bolsas dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.)
Unit Size:
cada uno
Product Code. Capacidad (métrico) Detalle del puerto unitSize
17223574 1 L Conector MPC; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos cada uno
17263574 20 L Conector y tapón MPC macho; conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.) conectado directamente a la bolsa; válvula y luer hembra cada uno
15316391 5 L Conector MPC macho; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos cada uno
17253574 10 L Conector MPC macho, conector MPC macho con conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.) directamente conectado a la bolsa, válvula y luer hembra cada uno
17233574 2 L Conector MPC macho; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos cada uno
17243574 20 L Conectores Luer macho y hembra conectados mediante tubos; 2 pinzas de portaobjetos por tubo; puerto para bolsas dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.) cada uno
15374675 10 L Conector MPC macho; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos cada uno
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17223574
Brand: Corning™ 9120001
This item is not returnable. View return policy
Cumplen los requisitos de la FDA como dispositivo médico 510K
Las bolsas de recogida Corning están disponibles en configuraciones colgantes 2D con múltiples volúmenes de bolsas y configuraciones de conectores.
Order Info
La línea completa de tipos de bolsa incluye: recipientes de recogida (diseños de orificio inferior y de entrada); revestimientos de depósito (2D y 3D); bolsas de crioconservación; bolsas de expansión de células; bolsas para recipientes HYPERStack™; y bolsas para cultivo celular Rocker. Las bolsas de recogida, los recipientes de recogida y los toneles de medios se venden por separado de manera individual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 1 L
Material Etilvinilacetato
Esterilidad Sterile, Irradiated
N.º por caja 1 unidad
N.° por paquete 1/paq.
Detalle del puerto Conector MPC; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos