Learn More
Corning™ Fibronectina, humana
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-90886 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
11533610 5 mg 5 miligramos
10526961 1 mg 1 miligramo
11543610 25 mg 25 miligramos
3 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 11533610
Marca: Corning™ 356008
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Fomenta la adhesión celular, la propagación y la proliferación en superficies de cultivo de tejidos. La fibronectina humana Corning™ puede usarse como aditivo para medios de cultivo sin suero.
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
Las principales funciones de la fibronectina parecen ser la migración celular durante la cicatrización y el desarrollo de las heridas, la regulación del crecimiento y la diferenciación celular y la hemostasia/trombosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Tipo de producto Fibronectina
pH 11
Cantidad 5 mg
Fuente Plasma humano