Learn More
Corning™ Frascos de almacenamiento de poliestireno de fácil agarre con tubo de inmersión
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15792156 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
150 ml
250 mL
250 ml
500 mL
1 L
Incluye:
Conexión de tubos Luer Lock macho
Conexión de tubos MPC macho
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
paquete de 8
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
15792156 250 mL Conexión de tubos MPC macho paquete de 6
17790688 150 mL Conexión de tubos MPC macho paquete de 8
15333068 150 ml Conexión de tubos Luer Lock macho paquete de 8
15343078 250 ml Conexión de tubos Luer Lock macho paquete de 6
17700698 500 mL Conexión de tubos MPC macho paquete de 4
15303088 500 mL Conexión de tubos Luer Lock macho paquete de 4
15625649 1 L Conexión de tubos MPC macho paquete de 4
15313138 1 L Conexión de tubos Luer Lock macho paquete de 4
8 options
Código de producto. 15792156
Marca: Corning™ 11656
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos desechables graduados y estériles
Los frascos de almacenamiento de poliestireno Corning ya están disponibles como soluciones de sistema cerrado. Son estériles y llegan individualmente en bolsas dobles y premontados. Los tapones de transferencia premontados tienen dos puertos. Un puerto acaba en un filtro de 0,2 µm y el otro puerto tiene tubos flexibles termosellables y resistentes a productos químicos, y termina en un Luer Lock macho. Los tubos de inmersión llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla de sus procesos de manipulación de líquidos.
  • Fabricados con poliestireno ópticamente transparente
  • Esterilizado a SAL 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Diámetro (imperial) 1,7 in
Para utilizar con (aplicación) Agarre fácil
Incluye Conexión de tubos MPC macho
Material Poliestireno
N.º por caja 6/Paq.
N.° por paquete 1/paq.
Esterilidad Estéril
Color del tapón Naranja
Desechables Sí
Graduated Sí
Tipo de producto Media Storage Bottle
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 45 mm
Diámetro (métrico) 45 mm