Learn More
Corning™ Frascos de almacenamiento de poliestireno de fácil agarre con tubo de inmersión
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15333068 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
150 ml
250 mL
250 ml
500 mL
1 L
Incluye:
Conexión de tubos Luer Lock macho
Conexión de tubos MPC macho
Dimensione della confezione:
paquete de 4
paquete de 6
paquete de 8
Codice prodotto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
15333068 150 ml Conexión de tubos Luer Lock macho paquete de 8
17790688 150 mL Conexión de tubos MPC macho paquete de 8
15343078 250 ml Conexión de tubos Luer Lock macho paquete de 6
15792156 250 mL Conexión de tubos MPC macho paquete de 6
17700698 500 mL Conexión de tubos MPC macho paquete de 4
15303088 500 mL Conexión de tubos Luer Lock macho paquete de 4
15625649 1 L Conexión de tubos MPC macho paquete de 4
15313138 1 L Conexión de tubos Luer Lock macho paquete de 4
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15333068
Marca: Corning™ 11650
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Frascos desechables graduados y estériles
Los frascos de almacenamiento de poliestireno Corning ya están disponibles como soluciones de sistema cerrado. Son estériles y llegan individualmente en bolsas dobles y premontados. Los tapones de transferencia premontados tienen dos puertos. Un puerto acaba en un filtro de 0,2 µm y el otro puerto tiene tubos flexibles termosellables y resistentes a productos químicos, y termina en un Luer Lock macho. Los tubos de inmersión llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla de sus procesos de manipulación de líquidos.
  • Fabricados con poliestireno ópticamente transparente
  • Esterilizado a SAL 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacidad (métrico) 150 ml
Capacidad (imperial) 5,07 oz
Diámetro (imperial) 1,7 in
Para utilizar con (aplicación) Agarre fácil
Incluye Conexión de tubos Luer Lock macho
Material Poliestireno
N.º por caja 8/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Esterilidad Estéril
Color del tapón Naranja
Desechables
Graduated Sí
Tipo de producto Media Storage Bottle
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 45 mm
Diámetro (métrico) 45 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.