Learn More
Corning™ Frascos de almacenamiento de poliestireno de fácil agarre con tubo de inmersión
Tienda Corning Productos
Descripción
Los frascos de almacenamiento de poliestireno Corning ya están disponibles como soluciones de sistema cerrado. Son estériles y llegan individualmente en bolsas dobles y premontados. Los tapones de transferencia premontados tienen dos puertos. Un puerto acaba en un filtro de 0,2 µm y el otro puerto tiene tubos flexibles termosellables y resistentes a productos químicos, y termina en un Luer Lock macho. Los tubos de inmersión llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla de sus procesos de manipulación de líquidos.
- Fabricados con poliestireno ópticamente transparente
- Esterilizado a SAL 10−6
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Capacidad (imperial) | 33,81 oz |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una cómoda transferencia aséptica de los procesos de manipulación de líquidos |
| Incluye | Conexión de tubos Luer Lock macho |
| Material | Poliestireno |
| N.º por caja | 4/caja |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Esterilidad | Estéril |
| Color del tapón | Naranja |
| Mostrar más |