Learn More
Corning™ Frascos de almacenamiento de poliestireno de fácil agarre con tubo de inmersión
Tienda Corning Productos
Descripción
Corning polystyrene Storage Bottles are now available as closed system solutions. They are sterile and arrive individually double-bagged and preassembled. The preassembled transfer caps have two ports. One port ends in a 0.2 μm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in a Male Luer Lock. The dip tube reaches all the way to the bottom of the flask for easy aseptic transfer of your liquid handling processes.
- Made from optically clear polystyrene
- Sterilized to SAL 10−6
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16.90 oz |
| Color | Clear |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una cómoda transferencia aséptica de los procesos de manipulación de líquidos |
| Incluye | Conexión de tubos Luer Lock macho |
| Material | Poliestireno |
| N.º por caja | 4/Cs. |
| N.° por paquete | 1/Pk. |
| Esterilidad | Estéril |
| Color del tapón | Naranja |
| Mostrar más |