Learn More
Corning™ Frascos con forma cilíndrica desechables
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11333765 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Área de crecimiento celular:
1750 cm2
490 cm2
850 cm2
Tipo de tapón:
Agarre fácil
Aireado
Tapón estándar
Envase:
20/caja
22/paquete
36/caja
40/caja
40/paq.
40/paquete
Tamaño de la unidad:
20 PCS
40 PCS
paquete de 20
paquete de 40
paquete de 44
Código de producto. Área de crecimiento celular Tipo de tapón Envase unitSize
11333765 850 cm2 Tapón estándar 36/caja paquete de 40
10147481 490 cm2 Tapón estándar 40/paq. paquete de 40
10601414 850 cm2 Agarre fácil 22/paquete paquete de 44
10144051 850 cm2 Tapón estándar 20/caja 20 PCS
10507142 850 cm2 Agarre fácil 40/paquete 40 PCS
10042621 850 cm2 Aireado 40/caja 40 PCS
10194381 1750 cm2 Tapón estándar 20/caja paquete de 20
7 options
Código de producto. 11333765
Marca: Corning™ 430851
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente para una visibilidad excelente y tratados para cultivos de tejidos para una adhesión celular óptima. Los frascos con forma cilíndrica desechables Corning™ permiten un escalado inicial de células adherentes con exposiciones intermitentes de células al aire y a los medios.
  • Los frascos se han fabricado con poliestireno virgen y los tapones con polietileno de alta densidad
  • Ambas resinas cumplen los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) relativos a tapones y recipientes de plástico
  • Tratamiento para una fijación celular óptima
  • Construcción perfecta en una sola pieza con graduaciones impresas
  • Números de lote impresos para ayudar en la trazabilidad del producto
  • Esterilizados mediante radiación gamma y certificados como apirógenos
Información de órdenes
El tamaño de 490 cm2 no está graduado y se suministra con un tapón de cierre hermético; el frasco de mayor tamaño incluye graduaciones impresas de color negro y tapones de fácil agarre.
Certifications
Certificado como apirógeno para un rendimiento uniforme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 74,3 oz, 2200 ml
Capacidad (métrico) 2200 ml
Capacidad (imperial) 74,3 oz
Diámetro (imperial) 4,6 in
Diámetro exterior del cuello (imperial) 1,77 in
Diámetro exterior del cuello (métrico) 45 mm
Material Poliestireno
Envase 36/caja
Esterilidad Estéril
Área de crecimiento celular 850 cm2
Color del tapón Naranja
Tratamiento de superficie Tratado con cultivo de tejidos
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 271 mm
Altura (imperial) 10,66 in
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 48 mm
Diámetro (métrico) 117 mm
Tipo de tapón Tapón estándar
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.