Descripción
- Los frascos se han fabricado con poliestireno virgen y los tapones con polietileno de alta densidad
- Ambas resinas cumplen los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) relativos a tapones y recipientes de plástico
- Tratamiento para una fijación celular óptima
- Construcción perfecta en una sola pieza con graduaciones impresas
- Números de lote impresos para ayudar en la trazabilidad del producto
- Esterilizados mediante radiación gamma y certificados como apirógenos
Información de órdenes
El tamaño de 490 cm2 no está graduado y se suministra con un tapón de cierre hermético; el frasco de mayor tamaño incluye graduaciones impresas de color negro y tapones de fácil agarre.
Certifications
Certificado como apirógeno para un rendimiento uniforme.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 74,3 oz, 2200 ml |
| Capacidad (métrico) | 2200 ml |
| Capacidad (imperial) | 74,3 oz |
| Diámetro (imperial) | 4,6 in |
| Diámetro exterior del cuello (imperial) | 1,77 in |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 45 mm |
| Material | Poliestireno |
| Envase | 20/caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de crecimiento celular | 850 cm2 |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.