Descripción
- Fabricados con policarbonato ópticamente transparente
- Ideales para aplicaciones de cultivos en agitador
- El tapón plano proporciona un cierre hermético al líquido.
- Esterilizadas mediante radiación gamma y certificadas como apirógenas
- Sin ARNasa ni ADNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 33,8 oz |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | Polypropylene, Polipropileno |
| Descripción | Estilo superior: de rosca |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 4,3 cm |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Material | Policarbonato |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de cultivo con agitador |
| Graduaciones | 50 mL |
| Estilo de cuello | Boca ancha |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.