Descripción
Estos tubos tienen un espesor de pared uniforme más uniforme, una punta cónica bien formada y un radio de punta duradero. Los tubos están diseñados para soportar la centrifugación hasta 3000 RCF.
Los tapones de rosca se venden por separado. El producto se suministra sin esterilizar.Para obtener información sobre los tapones de rosca, consulte las ref. 9998-13, 99999-13 para ajustarse a la ref. 99502-5; consulte las ref. 9998-15, 99999-15 para ajustarse a las ref. 99502-10, 99502-15; consulte la ref. 9999-24 para ajustarse a la ref. 99502-50.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Desechables | Sí |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.º por caja | 72 |
| N.° por paquete | 72 |
| Tamaño de rosca | 24-400 |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma | Cilíndrico |
| Longitud (métrico) | 137 mm |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Mostrar más |