Learn More
Corning™ Sistemas de recarga DeckWorks™ con puntas estándar
Código de producto. 12949567 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μl
De 1 a 200 μl
De 1 a 300 μl
De 100 a 1000 μl
Color:
Amarillo
Natural
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 3072
paquete de 3840
paquete de 768
paquete de 960
Código de producto. 12949567
Marca: Corning™ 4126
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Envasados en bandejas transparentes para facilitar la identificación de las puntas. Los sistemas de recarga Corning™ Deckworks™ con puntas estándar proporcionan una recarga conveniente y económica de los duraderos estantes con bisagras
Los sistemas de recarga Corning DeckWorks están disponibles en tamaños de 10 μl, 200 μl, 300 μl y 1000 μl, y permiten la recarga cómoda y económica de las robustas gradillas con bisagras Corning DeckWorks. Las plataformas de recarga DeckWorks están envasadas en bandejas transparentes para facilitar la identificación de la punta, no requieren dispositivos de transferencia, permiten ahorrar espacio y minimizan los residuos de embalaje. Aunque las puntas de pipeta están hechas de resinas vírgenes de grado médico, las plataformas de recarga y las bases de las gradillas están fabricadas con polipropileno 100 % reciclado. Las plataformas y gradillas no estériles son esterilizables en autoclave por vapor.
Las puntas de baja adherencia Corning DeckWorks están disponibles en tamaños de 10 μl, 200 μl y 300 μl. La tecnología de bajo nivel de unión exclusiva reduce la tensión superficial en la pared interior de la punta. Se ha eliminado la lixiviación y/o la posterior degradación de las muestras asociada con las puntas con base de silicona. Las puntas de baja adherencia DeckWorks son ideales para ensayos cuantitativos en los que la unión de muestras puede alterar significativamente los resultados. Las aplicaciones específicas incluyen pipeteado exacto y preciso de reactivos caros, ADN, proteínas y/o péptidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 200 μl
Esterilidad No estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Estilo de punta Universal
Envase Sistema de recarga
Graduado Sí
Línea de productos DeckWorks