Learn More
Corning™ Puntas de barrera en gradilla con bisagras de bajo nivel de unión DeckWorks™
Código de producto. 11789325 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 μl a 10 μl
1 μl a 100 μl
1 μl a 200 μl
1 μl a 20 μl
Tamaño de la unidad:
960 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11789325 1 μl a 200 μl 960 PCS
11759325 0,1 μl a 10 μl 960 PCS
11769325 1 μl a 20 μl 960 PCS
11779325 1 μl a 100 μl 960 PCS
4 options
Código de producto. 11789325
Marca: Corning™ 4138
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Cuenta con una barrera de polietileno de alta densidad inerte para eliminar la contaminación cruzada del aerosol durante los procedimientos de pipeteo críticos
Las puntas de barrera de baja adherencia Corning DeckWorks cuentan con una barrera de polietileno de alta densidad inerte para eliminar la contaminación cruzada del aerosol durante los procedimientos de pipeteo críticos Las puntas de barrera de baja adherencia DeckWorks no atrapan líquidos ni inhiben la PCR en caso de pipeteo excesivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (métrico) 1 μl a 200 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Para utilizar con (aplicación) Utilizado para ensayos cuantitativos en los que la unión de muestras puede alterar significativamente los resultados
Formato Gradilla con bisagras
Estilo de punta Retención baja, Round
Envase Gradilla
Graduado Sí
Línea de productos DeckWorksTM
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)