Learn More
Corning™ Puntas de barrera en gradilla con bisagras de bajo nivel de unión DeckWorks™
Tienda Corning ProductosDescripción
Las puntas de barrera de baja adherencia Corning DeckWorks cuentan con una barrera de polietileno de alta densidad inerte para eliminar la contaminación cruzada del aerosol durante los procedimientos de pipeteo críticos Las puntas de barrera de baja adherencia DeckWorks no atrapan líquidos ni inhiben la PCR en caso de pipeteo excesivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1 μl a 20 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizado para ensayos cuantitativos en los que la unión de muestras puede alterar significativamente los resultados |
| Formato | Gradilla con bisagras |
| Estilo de punta | Retención baja, Round |
| Envase | Gradilla |
| Graduado | Sí |
| Línea de productos | DeckWorksTM |
| Mostrar más |