Learn More
Corning™ Puntas de pipeta en gradilla con bisagras de bajo nivel de unión DeckWorks™
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 200 μl
Tamaño de la unidad:
768 PCS
Descripción
- Las puntas con filtro de baja adherencia cuentan con una barrera de polietileno de alta densidad inerte para eliminar la contaminación cruzada del aerosol durante los procedimientos de pipeteo críticos.
- Las puntas con filtro de baja adherencia no atrapan líquidos ni inhiben la PCR en caso de pipeteo excesivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 1 a 200 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizado para ensayos cuantitativos en los que la unión de muestras puede alterar significativamente los resultados |
| Formato | Gradilla con bisagras |
| Estilo de punta | Retención baja, Round |
| Envase | Gradilla |
| Graduado | Sí |
| Línea de productos | DeckWorks |
| Mostrar más |