Learn More
Corning™ Puntas de pipeta a granel DeckWorks™
Código de producto. 11931841 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μl
De 1 a 200 μl
De 100 a 2000 μl
Color:
Amarillo
Natural
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 768
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
11931841 De 100 a 2000 μl Natural paquete de 768
11921841 De 1 a 200 μl Amarillo paquete de 1000
11901841 De 0,1 a 10 μl Natural paquete de 1000
11911841 De 1 a 200 μl Natural paquete de 1000
4 options
Código de producto. 11931841
Marca: Corning™ 4114
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatible con gradillas DeckWorks y envasados en bolsas de polietileno resellables
Las puntas de pipeta a granel Corning DeckWorks son compatibles con gradillas DeckWorks y están envasadas en bolsas de polietileno resellables. Los tamaños de puntas incluyen 10 μl, 200 μl y 1000 μl y ofrecen el máximo ahorro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 100 a 2000 μl
Esterilidad No estéril
Color Natural
Para utilizar con (aplicación) Ayude a reducir la producción y el nivel de desechos de materiales de plástico
Estilo de punta Desechable, redondo
Desechables
Para utilizar con (equipo) DeckWorks Racks
Graduado Sí
Línea de productos DeckWorks