Descripción
Las puntas de pipeta a granel Corning DeckWorks son compatibles con gradillas DeckWorks y están envasadas en bolsas de polietileno resellables. Los tamaños de puntas incluyen 10 μl, 200 μl y 1000 μl y ofrecen el máximo ahorro.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 1 a 200 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Natural |
| Para utilizar con (aplicación) | Ayude a reducir la producción y el nivel de desechos de materiales de plástico |
| Estilo de punta | Desechable, redondo |
| Envase | A granel |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | DeckWorks Racks |
| Graduado | Sí |
| Línea de productos | DeckWorks |
| Mostrar más |