Learn More
Corning™ Cajas para almacenamiento de viales criogénicos
Código de producto. 10767632 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
100 (Vial con rosca interna de 2 mL)
81 (Frascos con rosca interna o externa de 1 a 2 mL)
81 (Viales de 4 a 5 mL con rosca interna o externa)
Conjunto de tubos:
10 x 10
9 x 9
Altura (imperial):
2 in
3,75 in
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Admite Conjunto de tubos Altura (imperial) unitSize
10767632 81 (Viales de 4 a 5 mL con rosca interna o externa) 9 x 9 3,75 in 10 PCS
10659351 100 (Vial con rosca interna de 2 mL) 10 x 10 2 in paquete de 10
10390502 81 (Frascos con rosca interna o externa de 1 a 2 mL) 9 x 9 2 in paquete de 10
3 options
Código de producto. 10767632
Marca: Corning™ 431120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el almacenamiento de viales con rosca interna y externa en temperaturas de hasta – 196 °C (– 320.8 °F)
Para el almacenamiento de viales con rosca interna y externa en temperaturas de hasta –196 °C (–320,8°F)
  • Las gradillas reutilizables están diseñadas para su uso con la mayor parte de viales criogénicos
  • Los modelos con n.º cat. 431131 tienen una función de bloqueo para su uso con todos los viales independientes Corning
  • Los modelos con n.º cat. 431121 solo aceptan viales criogénicos con rosca interna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
Material Policarbonato
Forma Cuadrada
Tipo Caja de almacenamiento criogénica
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de viales con rosca interna y externa
Admite 81 (Viales de 4 a 5 mL con rosca interna o externa)
Incluye Tapa serigrafiada
Temperatura máx. (imperial) 249,8°F
Temperatura máxima 121°C
Temperatura mín. (imperial) -320,8 oF
Temperatura mín. (métrico) -196°C
Conjunto de tubos 9 x 9
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,25 x 5,25 x 3,75 in (13,3 x 13,3 x 9,5 cm)
Longitud (imperial) 5,25 in
Longitud (métrico) 13,3 cm
Anchura (imperial) 5,25 in
Anchura (métrico) 13,3 cm
Altura (imperial) 3,75 in
Altura (métrico) 9,5 cm
Peso (métrico) 3,58 kg