Learn More
Corning™ Collagen IV, Mouse
BIOPHARMA
Código de producto. p-4696756 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 x 1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
Código de producto. 10602322
Marca: Corning™ 356233
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Used as either a thin layer on tissue-culture surfaces to enhance cell attachment and proliferation, or as a gel to promote expression of cell-specific morphology and function
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 to 5 μg/cm2
Para utilizar con (aplicación) Cell Attachment and Proliferation
Formulación Frozen in 0.05 M Hydrochloric Acid (HCL)
Intervalo de pH 8
Cantidad 10 x 1 mg
Fuente Engelbreth-Holm-Swarm lathrytic Mouse Tumor
Tipo de producto Collagen, Mouse Type IV
Contenido y almacenamiento -20°C
Condiciones de envío Shipping Temp: -20°C